2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5184-1G OR5184-25G
APOSOR5184-1GEA 164 DKK
APOSOR5184-1G APOSOR5184-25G
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O
Smeltepunkt: 66…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02685670
CAS-nummer: 19646-07-2