2-Brom-5-chlorpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5182-100G OR5182-10G OR5182-25G
APOSOR5182-100GEA 447 DKK
APOSOR5182-100G APOSOR5182-10G APOSOR5182-25G
2-Brom-5-chlorpyridin 98%
2-Bromo-5-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
Smeltepunkt: 65…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234006
CAS-nummer: 40473-01-6