(S)-2-Piperidinone-6-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51818-1G OR51818-5G
APOSOR51818-1GEA 436 DKK
APOSOR51818-1G APOSOR51818-5G
(S)-2-Piperidinone-6-carboxylic acid 98%
(S)-2-Piperidinone-6-carboxylic acid
Formel: C₆H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03839863
CAS-nummer: 34622-39-4