5-Bromo-2-iodoaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51804-1G OR51804-25G OR51804-5G
APOSOR51804-1GEA 218 DKK
APOSOR51804-1G APOSOR51804-25G APOSOR51804-5G
5-Bromo-2-iodoaniline
5-Bromo-2-iodoaniline
Formel: C₆H₅BrIN
Smeltepunkt: 55 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09753734
CAS-nummer: 64085-52-5