2-Methylterephthalic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51802-250MG OR51802-1G OR51802-5G
APOSOR51802-250MGEA 197 DKK
APOSOR51802-250MG APOSOR51802-1G APOSOR51802-5G
2-Methylterephthalic acid 98%
2-Methylterephthalic acid
Formel: C₉H₈O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835103
CAS-nummer: 5156-01-4