6-Nitro-m-toluidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
6-Nitro-3-methylaniline, 3-Amino-4-nitrotoluene, 5-Methyl-2-nitroaniline
OR51790-25G
OR51790-5G
APOSOR51790-25GEA
625
DKK
APOSOR51790-25G
APOSOR51790-5G
6-Nitro-m-toluidin
6-Nitro-m-toluidin
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molekylvægt: 152.15 g/mol Smeltepunkt: 110…111 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007814 CAS-nummer: 578-46-1 EINECS: 209-423-7 UN nummer: 2660 ADR: 6.1 III |