4-Methoxypyridin-3-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51782-1G OR51782-250MG OR51782-100MG
APOSOR51782-1GEA 1400 DKK
APOSOR51782-1G APOSOR51782-250MG APOSOR51782-100MG
4-Methoxypyridin-3-ol
4-Methoxypyridin-3-ol
Formel: C₆H₇NO₂
Smeltepunkt: 143…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044354
CAS-nummer: 153199-54-3