4-Methylpyridin-3-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51773-1G OR51773-5G OR51773-10G
APOSOR51773-1GEA 830 DKK
APOSOR51773-1G APOSOR51773-5G APOSOR51773-10G
4-Methylpyridin-3-ol
4-Methylpyridin-3-ol
Formel: C₆H₇NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114227
CAS-nummer: 1121-19-3