3-Bromo-4-pyridone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-4-hydroxypyridine, 3-Bromo-4-pyridinol
OR51772-10G OR51772-5G
APOSOR51772-10GEA 592 DKK
APOSOR51772-10G APOSOR51772-5G
3-Bromo-4-pyridone 97%
3-Bromo-4-pyridone
Formel: C₅H₄BrNO
Molekylvægt: 174.00 g/mol
Smeltepunkt: 225…230 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01646107
CAS-nummer: 36953-41-0