Methyl-3-hydroxyisonicotinate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51771-1G OR51771-10G OR51771-5G
APOSOR51771-1GEA 741 DKK
APOSOR51771-1G APOSOR51771-10G APOSOR51771-5G
Methyl-3-hydroxyisonicotinate 98%
Methyl-3-hydroxyisonicotinate
Formel: C₇H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00661299
CAS-nummer: 10128-72-0