2-Chlorbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5177-1KG OR5177-500G
APOSOR5177-1KGEA 240 DKK
APOSOR5177-1KG APOSOR5177-500G
2-Chlorbenzoesyre
2-Chlorbenzoesyre
Formel: C₇H₅ClO₂
Kogepunkt: 285 °C
Smeltepunkt: 138…143 °C
Massefylde: 1,544 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002412
CAS-nummer: 118-91-2
EINECS: 204-285-4