Methyl-5-hydroxypicolinate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51766-1G OR51766-5G
APOSOR51766-1GEA 218 DKK
APOSOR51766-1G APOSOR51766-5G
Methyl-5-hydroxypicolinate 95+%
Methyl-5-hydroxypicolinate
Formel: C₇H₇NO₃
Smeltepunkt: 191…197 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05256426
CAS-nummer: 30766-12-2