Phthalsyreanhydrid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR51756-100G OR51756-1KG OR51756-500G
APOSOR51756-100GEA 230 DKK
APOSOR51756-100G APOSOR51756-1KG APOSOR51756-500G
Phthalsyreanhydrid
Phthalsyreanhydrid
Formel: C₈H₄O₃
Molekylvægt: 148.12 g/mol
Kogepunkt: 284 °C
Smeltepunkt: 131…134 °C
Massefylde: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005918
CAS-nummer: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
Merck Index: 13,07457