Gallussyre, vandfri 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51754-1KG OR51754-250G OR51754-5KG
APOSOR51754-1KGEA 709 DKK
APOSOR51754-1KG APOSOR51754-250G APOSOR51754-5KG
Gallussyre, vandfri 99%
Gallussyre
Formel: C₇H₆O₅
Smeltepunkt: 251 °C (dec.)
Massefylde: 1,694 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002510
CAS-nummer: 149-91-7
EINECS: 205-749-9