2-Acetyl-5-bromopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51752-10G OR51752-1G OR51752-5G
APOSOR51752-10GEA 610 DKK
APOSOR51752-10G APOSOR51752-1G APOSOR51752-5G
2-Acetyl-5-bromopyridine
2-Acetyl-5-bromopyridine
Formel: C₇H₆BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04974523
CAS-nummer: 214701-49-2