3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51727-5G OR51727-1G OR51727-500MG
APOSOR51727-5GEA 480 DKK
APOSOR51727-5G APOSOR51727-1G APOSOR51727-500MG
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile 98%
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₄ClNO
Smeltepunkt: 175 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226540
CAS-nummer: 473923-97-6