N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid, HCl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5163-100G OR5163-500G OR5163-1KG
APOSOR5163-100GEA 197 DKK
APOSOR5163-100G APOSOR5163-500G APOSOR5163-1KG
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid, HCl
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid, HCl
Formel: C₈H₁₇N₃·HCl
Smeltepunkt: 110…115 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00012503
CAS-nummer: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2