N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
OR5155A-100G OR5155A-500G OR5155A-25G
APOSOR5155A-100GEA 218 DKK
APOSOR5155A-100G APOSOR5155A-500G APOSOR5155A-25G
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid 97%
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
Formel: C₈H₂₁NOSi₂
Molekylvægt: 203.43 g/mol
Kogepunkt: 71…73 °C/35mmHg
Smeltepunkt: 24 °C
Massefylde: 0.832 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 42 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008270
CAS-nummer: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN nummer: 2920
ADR: 8+3 II