cis-2,6-Dimethylpiperazin 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5153-100G OR5153-25G OR5153-5G
APOSOR5153-100GEA 968 DKK
APOSOR5153-100G APOSOR5153-25G APOSOR5153-5G
cis-2,6-Dimethylpiperazin 98+%
cis-2,6-Dimethylpiperazin
Formel: C₆H₁₄N₂
Kogepunkt: 162 °C
Smeltepunkt: 108…111 °C
Flammepunkt: 45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07772435
CAS-nummer: 21655-48-1
EINECS: 203-588-9
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III