1,4-Dimethylpiperazin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5144-100G OR5144-1KG OR5144-500G
APOSOR5144-100GEA 382 DKK
APOSOR5144-100G APOSOR5144-1KG APOSOR5144-500G
1,4-Dimethylpiperazin
1,4-Dimethylpiperazin
Formel: C₆H₁₄N₂
Kogepunkt: 131…132 °C/750mmHg
Smeltepunkt: –1 °C
Massefylde: 0,844 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 18 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006156
CAS-nummer: 106-58-1
EINECS: 203-412-0
UN nummer: 2924
ADR: 3+8,II