3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Chloro-6-methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR51179-1G OR51179-250MG
APOSOR51179-1GEA 1690 DKK
APOSOR51179-1G APOSOR51179-250MG
3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 95%
3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇ClO₃S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00448910
CAS-nummer: 310390-60-4