2-Nitro-m-cresol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Nitro-3-methylphenol, 3-Methyl-2-nitrophenol
OR5116-10G OR5116-50G OR5116-25G OR5116-100G
APOSOR5116-10GEA 164 DKK
APOSOR5116-10G APOSOR5116-50G APOSOR5116-25G APOSOR5116-100G
2-Nitro-m-cresol
2-Nitro-m-cresol
Formel: C₇H₇NO₃
Molekylvægt: 153.14 g/mol
Kogepunkt: 106…108 °C/9.5mmHg
Smeltepunkt: 35…39 °C
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007125
CAS-nummer: 4920-77-8
EINECS: 225-546-9