2-Amino-4-chlorpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5114-25G OR5114-5G OR5114-100G
APOSOR5114-25GEA 197 DKK
APOSOR5114-25G APOSOR5114-5G APOSOR5114-100G
2-Amino-4-chlorpyridin 98%
2-Amino-4-chloropyridine
Formel: C₅H₅ClN₂
Smeltepunkt: 129…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04113820
CAS-nummer: 19798-80-2