(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5112-5G OR5112-25G OR5112-100G
APOSOR5112-5GEA 273 DKK
APOSOR5112-5G APOSOR5112-25G APOSOR5112-100G
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid
Formel: C₉H₁₀O₃
Smeltepunkt: 131…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065692
CAS-nummer: 73401-74-8