Isochinolin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5109-100G OR5109-500G OR5109-25G
APOSOR5109-100GEA 273 DKK
APOSOR5109-100G APOSOR5109-500G APOSOR5109-25G
Isochinolin
Isoquinoline
Formel: C₉H₇N
Molekylvægt: 129.16 g/mol
Kogepunkt: 242…243 °C
Smeltepunkt: 26…28 °C
Massefylde: 1.099 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006898
CAS-nummer: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05242