N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR51019-1G OR51019-5G
APOSOR51019-1GEA 0 DKK
APOSOR51019-1G APOSOR51019-5G
N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine 99%
N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine
Formel: C₃₂H₂₄N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09261380
CAS-nummer: 152670-41-2