Fluoranthene-3-boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR51016-1G OR51016-5G
APOSOR51016-1GEA 0 DKK
APOSOR51016-1G APOSOR51016-5G
Fluoranthene-3-boronic acid 98%
Fluoranthene-3-boronic acid
Formel: C₁₆H₁₁BO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16660041
CAS-nummer: 359012-63-8