N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR51012-1G OR51012-25G OR51012-5G
APOSOR51012-1GEA 164 DKK
APOSOR51012-1G APOSOR51012-25G APOSOR51012-5G
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine 99%
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine
Formel: C₄₄H₃₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093246
CAS-nummer: 123847-85-8