2,5-Diiodobenzonitrile ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR510082-1G OR510082-250MG
APOSOR510082-1GEA 1470 DKK
APOSOR510082-1G APOSOR510082-250MG
2,5-Diiodobenzonitrile ≥98%
2,5-Diiodobenzonitrile
Formel: C₇H₃I₂N
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00463830
CAS-nummer: 79887-24-4