4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzofuran 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR51008-1G OR51008-25G OR51008-5G
APOSOR51008-1GEA 197 DKK
APOSOR51008-1G APOSOR51008-25G APOSOR51008-5G
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzofuran 99%
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzofuran
Formel: C₁₈H₁₉BO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18910632
CAS-nummer: 912824-85-2