2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[fluorene]
OR51004-1G OR51004-5G OR51004-25G
APOSOR51004-1GEA 164 DKK
APOSOR51004-1G APOSOR51004-5G APOSOR51004-25G
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 99%
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formel: C₂₅H₁₄Br₂
Molekylvægt: 474.20 g/mol
Smeltepunkt: 240 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08704219
CAS-nummer: 67665-47-8