9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR51003-1G OR51003-5G
APOSOR51003-1GEA 0 DKK
APOSOR51003-1G APOSOR51003-5G
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene 99%
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene
Formel: C₃₄H₂₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20040456
CAS-nummer: 855828-36-3