(2-Bromo-6-nitrophenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR50989-1G OR50989-250MG OR50989-5G
APOSOR50989-1GEA 1430 DKK
APOSOR50989-1G APOSOR50989-250MG APOSOR50989-5G
(2-Bromo-6-nitrophenyl)acetic acid
(2-Bromo-6-nitrophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₆BrNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10566470
CAS-nummer: 37777-74-5