2-Chlor-3,5-dinitropyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5098-1G OR5098-25G OR5098-5G
APOSOR5098-1GEA 933 DKK
APOSOR5098-1G APOSOR5098-25G APOSOR5098-5G
2-Chlor-3,5-dinitropyridin 97%
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
Formel: C₅H₂ClN₃O₄
Smeltepunkt: 63…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006233
CAS-nummer: 2578-45-2
EINECS: 219-937-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II