5,6-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR50963-25G OR50963-5G
APOSOR50963-25GEA 4270 DKK
APOSOR50963-25G APOSOR50963-5G
5,6-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
5,6-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₆H₂Br₂N₂S
Smeltepunkt: 132…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20257910
CAS-nummer: 18392-81-9