5-Bromo-[2,2']bipyridinyl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2,2'-bipyridine
OR50952-1G OR50952-250MG OR50952-5G
APOSOR50952-1GEA 589 DKK
APOSOR50952-1G APOSOR50952-250MG APOSOR50952-5G
5-Bromo-[2,2']bipyridinyl
5-Bromo[2,2']bipyridinyl
Formel: C₁₀H₇BrN₂
Molekylvægt: 235.09 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08234848
CAS-nummer: 15862-19-8