5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR50951-1G OR50951-5G
APOSOR50951-1GEA 933 DKK
APOSOR50951-1G APOSOR50951-5G
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Formel: C₁₀H₆Br₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657883
CAS-nummer: 15862-18-7