Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR50947-25G OR50947-5G
APOSOR50947-25GEA 709 DKK
APOSOR50947-25G APOSOR50947-5G
Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Formel: C₇H₈N₂O₃S
Smeltepunkt: 249…255 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006074
CAS-nummer: 38026-46-9