7-Methyl-8-nitroquinolin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR50941-25G OR50941-5G
APOSOR50941-25GEA 2240 DKK
APOSOR50941-25G APOSOR50941-5G
7-Methyl-8-nitroquinolin
7-Methyl-8-nitroquinolin
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041234
CAS-nummer: 7471-63-8