2,3-Dimethoxyphenol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5089-25G OR5089-5G OR5089-250MG OR5089-1G OR5089-10G
APOSOR5089-25GEA 678 DKK
APOSOR5089-25G APOSOR5089-5G APOSOR5089-250MG APOSOR5089-1G APOSOR5089-10G
2,3-Dimethoxyphenol 96%
2,3-Dimethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₃
Kogepunkt: 233…234 °C
Massefylde: 1,182 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008366
CAS-nummer: 5150-42-5
EINECS: 225-922-2