3,3-Diphenylpropylamin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,3-Diphenylpropan-1-amine
OR5085-100G OR5085-25G OR5085-5G
APOSOR5085-100GEA 1040 DKK
APOSOR5085-100G APOSOR5085-25G APOSOR5085-5G
3,3-Diphenylpropylamin 98%
3,3-Diphenylpropylamin
Formel: C₁₅H₁₇N
Molekylvægt: 211.31 g/mol
Kogepunkt: 166 °C/2mmHg
Smeltepunkt: 24…31 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008202
CAS-nummer: 5586-73-2
EINECS: 226-984-3