(±)-1-Methyl-3-phenylpropylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5082-100G OR5082-25G OR5082-500G
APOSOR5082-100GEA 436 DKK
APOSOR5082-100G APOSOR5082-25G APOSOR5082-500G
(±)-1-Methyl-3-phenylpropylamine 98%
(±)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
Formel: C₁₀H₁₅N
Kogepunkt: 220…222 °C
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008090
CAS-nummer: 22374-89-6
EINECS: 244-942-2
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1,III