4-Methoxystilbene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR5076-25G
OR5076-5G
APOSOR5076-25GEA
3750
DKK
APOSOR5076-25G
APOSOR5076-5G
4-Methoxystilbene 98%
4-Methoxystilbene
Formel:
C₁₅H₁₄O Smeltepunkt: 134…136 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00017178 CAS-nummer: 1142-15-0 EINECS: 214-530-7 |