2-Chlornicotinsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-3-carboxylic acid
OR5074-100G OR5074-1KG OR5074-500G
APOSOR5074-100GEA 164 DKK
APOSOR5074-100G APOSOR5074-1KG APOSOR5074-500G
2-Chlornicotinsyre 98%
2-Chlornicotinsyre
Formel: C₆H₄ClNO₂
Smeltepunkt: 176…178 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006236
CAS-nummer: 2942-59-8
EINECS: 220-937-0