6-Chlornicotinsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
OR5069-100G OR5069-25G OR5069-500G
APOSOR5069-100GEA 327 DKK
APOSOR5069-100G APOSOR5069-25G APOSOR5069-500G
6-Chlornicotinsyre 98%
6-Chlornicotinsyre
Formel: C₆H₄ClNO₂
Smeltepunkt: 190…192 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006241
CAS-nummer: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5