2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5068-25G OR5068-5G OR5068-100G
APOSOR5068-25GEA 251 DKK
APOSOR5068-25G APOSOR5068-5G APOSOR5068-100G
2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98%
Formel: C₇H₆ClNO₂
Smeltepunkt: 157…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134165
CAS-nummer: 30529-70-5
EINECS: 250-229-7