2,4,6-Trichlorpyrimidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5063-100G OR5063-25G OR5063-5G
APOSOR5063-100GEA 404 DKK
APOSOR5063-100G APOSOR5063-25G APOSOR5063-5G
2,4,6-Trichlorpyrimidin 98%
2,4,6-Trichloropyrimidine
Formel: C₄HCl₃N₂
Molekylvægt: 183.42 g/mol
Kogepunkt: 210…215 °C
Smeltepunkt: 23…25 °C
Massefylde: 1.595 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006063
CAS-nummer: 3764-01-0
EINECS: 223-183-0
UN nummer: 3261
ADR: 8 III