Pyridin-2,6-dicarboxylsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5062-100G OR5062-25G OR5062-500G
APOSOR5062-100GEA 251 DKK
APOSOR5062-100G APOSOR5062-25G APOSOR5062-500G
Pyridin-2,6-dicarboxylsyre 98%
Pyridin-2,6-dicarboxylsyre
Formel: C₇H₅NO₄
Smeltepunkt: 238…239 °C
Flammepunkt: 188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006299
CAS-nummer: 499-83-2
EINECS: 207-894-3