3-Thenoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5058-100G OR5058-25G OR5058-5G
APOSOR5058-100GEA 852 DKK
APOSOR5058-100G APOSOR5058-25G APOSOR5058-5G
3-Thenoic acid 98%
3-Thenoic acid
Formel: C₅H₄O₂S
Smeltepunkt: 136…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005467
CAS-nummer: 88-13-1