2-Thenoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Thiophene-2-carboxylic acid, 2-Thiophenecarboxylic acid
OR5057-100G OR5057-25G OR5057-500G OR5057-1KG
APOSOR5057-100GEA 164 DKK
APOSOR5057-100G APOSOR5057-25G APOSOR5057-500G APOSOR5057-1KG
2-Thenoic acid 97%
2-Thenoic acid
Formel: C₅H₄O₂S
Molekylvægt: 128.15 g/mol
Kogepunkt: 259…261 °C
Smeltepunkt: 126…129 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005437
CAS-nummer: 527-72-0
EINECS: 208-423-4
Merck Index: 12,09491